Merck
AC5448900051
Accela ChemBio Inc.
N,N-Dioctylbenzimidazole-5-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
385.59
MDL番号:
Iupac Name
N,N-dioctyl-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxamide
Inchi Code
1S/C24H39N3O/c1-3-5-7-9-11-13-17-27(18-14-12-10-8-6-4-2)24(28)21-15-16-22-23(19-21)26-20-25-22/h15-16,19-20H,3-14,17-18H2,1-2H3,(H,25,26)
InChI Key
KORQOBKWZVKGIB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to brown solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY035193&attname=GoodsCode
MSDS
http://pdf.accelachem.com/cn/msds/SY035193.pdf