Merck
AC5428452898
Accela ChemBio Inc.
4-Fluoro-2-(1-pyrrolidinyl)benzoic Acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.22
MDL番号:
Iupac Name
4-fluoro-2-(pyrrolidin-1-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H12FNO2/c12-8-3-4-9(11(14)15)10(7-8)13-5-1-2-6-13/h3-4,7H,1-2,5-6H2,(H,14,15)
InChI Key
ZSCRFDMYNVSJCR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY030764&attname=GoodsCode
MSDS
http://accelachem.com/cn/msds/SY030764.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)