コンテンツへスキップ
MilliporeSigma
AC5428452559
Accela ChemBio Inc.
Ethyl 2-Amino-2-(4-pyridinyl)acetate Dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
253.13
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
ethyl amino(4-pyridinyl)acetate dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2O2.2ClH/c1-2-13-9(12)8(10)7-3-5-11-6-4-7;;/h3-6,8H,2,10H2,1H3;2*1H
InChI Key
AOMVMLUKRQWUNH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY007583&attname=GoodsCode
MSDS
http://accelachem.com/cn/msds/SY007583.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)