Merck
AC5410537742
Accela ChemBio Inc.
Methyl 5-(2-Nitrophenyl)isoxazole-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
248.19
MDL番号:
Iupac Name
methyl 5-(2-nitrophenyl)-3-isoxazolecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H8N2O5/c1-17-11(14)8-6-10(18-12-8)7-4-2-3-5-9(7)13(15)16/h2-6H,1H3
InChI Key
NVHNLFNZDOHJQJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
+4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to brown solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY015160&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY015160.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)