Merck
AC5410537583
Accela ChemBio Inc.
N-Ethyl-3,4-dimethylbenzylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.26
MDL番号:
Iupac Name
N-(3,4-dimethylbenzyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C11H17N/c1-4-12-8-11-6-5-9(2)10(3)7-11/h5-7,12H,4,8H2,1-3H3
InChI Key
JTHLCDILGMWAOG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Colorless to yellow liquid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY006083&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY006083.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)