Merck
AC5388701905
Accela ChemBio Inc.
Ethyl 2-Cyano-3-[4-(dimethylamino)phenyl]acrylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
244.29
MDL番号:
Iupac Name
ethyl (2E)-2-cyano-3-[4-(dimethylamino)phenyl]-2-propenoate
Inchi Code
1S/C14H16N2O2/c1-4-18-14(17)12(10-15)9-11-5-7-13(8-6-11)16(2)3/h5-9H,4H2,1-3H3/b12-9+
InChI Key
UWWFWHASAAPOLK-FMIVXFBMSA-N
保管温度
+4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY022453&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY022453.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)