Merck
AC5372912115
Accela ChemBio Inc.
4-Amino-3-methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
294.28
MDL番号:
Iupac Name
4-amino-3-methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide
Inchi Code
1S/C15H13F3N2O/c1-9-7-10(5-6-13(9)19)14(21)20-12-4-2-3-11(8-12)15(16,17)18/h2-8H,19H2,1H3,(H,20,21)
InChI Key
WWABVVIJPBJWOJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to brown solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY019364&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY019364.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)