Merck
AC5372910873
Accela ChemBio Inc.
1-Benzyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-carboxylic Acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.27
MDL番号:
Iupac Name
1-benzyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H15NO2/c15-13(16)12-6-8-14(9-7-12)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-6H,7-10H2,(H,15,16)
InChI Key
OPFAYLIVQXUGBL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
+4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to Off-white solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY012800&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY012800.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)