Merck
AABH99B52E00
AA BLOCKS, INC.
N-cyclopentyl-4-fluorobenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.25
MDL番号:
Iupac Name
N-cyclopentyl-4-fluorobenzamide
Inchi Code
1S/C12H14FNO/c13-10-7-5-9(6-8-10)12(15)14-11-3-1-2-4-11/h5-8,11H,1-4H2,(H,14,15)
InChI Key
WFQBHSJUMYTLOW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/300829-28-1
Synonym
N-Cyclopentyl-4-fluorobenzamide, 97%
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=300829-28-1