Merck
AABH99A51065
AA BLOCKS, INC.
tert-butyl 2-(6-bromopyridin-2-yl)morpholine-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
343.22
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 2-(6-bromopyridin-2-yl)morpholine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H19BrN2O3/c1-14(2,3)20-13(18)17-7-8-19-11(9-17)10-5-4-6-12(15)16-10/h4-6,11H,7-9H2,1-3H3
InChI Key
UBHYEOYUITZTKM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8C
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1622836-24-1
Synonym
tert-butyl 2-(6-bromopyridin-2-yl)morpholine-4-carboxylate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1622836-24-1