Merck
AABH99A4F649
AA BLOCKS, INC.
4-butanamido-3-methylbenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.26
MDL番号:
Iupac Name
4-(butyrylamino)-3-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C12H15NO3/c1-3-4-11(14)13-10-6-5-9(12(15)16)7-8(10)2/h5-7H,3-4H2,1-2H3,(H,13,14)(H,15,16)
InChI Key
MTFVEVLTZVFIFB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8 C
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1016696-74-4
Synonym
3-METHYL-4-[(1-OXOBUTYL)AMINO]-BENZOIC ACID
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1016696-74-4