Merck
AABH99A4DE2B
AA BLOCKS, INC.
Methyl 2-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)benzoate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
239.7
MDL番号:
Iupac Name
2-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)benzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H13NO2.ClH/c14-12(15)11-4-2-1-3-10(11)9-5-7-13-8-6-9;/h1-5,13H,6-8H2,(H,14,15);1H
InChI Key
KGZRMJRMGSJJIX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8C
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/2409597-35-7
Synonym
2-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)benzoic acid hydrochloride
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=2409597-35-7
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)