Merck
AABH99A4D08A
AA BLOCKS, INC.
2-[4-(Thiophen-2-yl)phenyl]acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.28
MDL番号:
Iupac Name
[4-(2-thienyl)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C12H10O2S/c13-12(14)8-9-3-5-10(6-4-9)11-2-1-7-15-11/h1-7H,8H2,(H,13,14)
InChI Key
VEHXUZFCBGMKGF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/252561-11-8
Synonym
2-[4-(Thiophen-2-yl)phenyl]acetic acid
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=252561-11-8