Merck
AABH99A4AD2D
AA BLOCKS, INC.
4-imino-1,4-dihydropyridine-3-carbaldehyde; trifluoroacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
236.15
MDL番号:
Iupac Name
4-imino-1,4-dihydropyridine-3-carbaldehyde 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C6H6N2O.C2HF3O2/c7-6-1-2-8-3-5(6)4-9;3-2(4,5)1(6)7/h1-4H,(H2,7,8);(H,6,7)
InChI Key
STBDXCULUSZTMT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1187933-19-2
Synonym
4-Aminonicotinaldehyde 2,2,2-trifluoroacetate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1187933-19-2