Merck
AABH99A49A11
AA BLOCKS, INC.
ethyl 2-(2-cyanoacetamido)-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
266.32
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-[(cyanoacetyl)amino]-4,5-dimethyl-3-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H14N2O3S/c1-4-17-12(16)10-7(2)8(3)18-11(10)14-9(15)5-6-13/h4-5H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI Key
LYRZSPUDELNYMY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/405924-25-6
Synonym
ethyl 2-(2-cyanoacetamido)-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=405924-25-6
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)