Merck
AABH99A487FD
AA BLOCKS, INC.
1-(2-furoyl)-2-methyl-N-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
332.4
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-furoyl)-2-methyl-N-phenyl-1,2,3,4-tetrahydro-4-quinolinamine
Inchi Code
1S/C21H20N2O2/c1-15-14-18(22-16-8-3-2-4-9-16)17-10-5-6-11-19(17)23(15)21(24)20-12-7-13-25-20/h2-13,15,18,22H,14H2,1H3
InChI Key
YGELMAGAUGHTDT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/301655-67-4
Synonym
1-(2-furoyl)-2-methyl-N-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-4-amine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=301655-67-4
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)