Merck
AABH99A46075
AA BLOCKS, INC.
2-Amino-4-m-tolylthiophene-3-carboxylic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
247.32
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-amino-4-(3-methylphenyl)-3-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H13NO2S/c1-8-4-3-5-9(6-8)10-7-17-12(14)11(10)13(15)16-2/h3-7H,14H2,1-2H3
InChI Key
NDLHDOXPPFPXPT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8 C
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/350997-09-0
Synonym
methyl 2-amino-4-(3-methylphenyl)thiophene-3-carboxylate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=350997-09-0