Merck
AABH99A43F24
AA BLOCKS, INC.
2-bromo-5-(4-nitrobenzoyl)thiophene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
312.14
MDL番号:
Iupac Name
(5-bromo-2-thienyl)(4-nitrophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C11H6BrNO3S/c12-10-6-5-9(17-10)11(14)7-1-3-8(4-2-7)13(15)16/h1-6H
InChI Key
LHVCLCGDOGUBPC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8 C
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/909421-68-7
Synonym
(5-bromothiophen-2-yl)-(4-nitrophenyl)methanone
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=909421-68-7
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)