Merck
AABH99A439EE
AA BLOCKS, INC.
ethyl 5-thenoyl-2-thiophene carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
266.34
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 5-(2-thienylcarbonyl)-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H10O3S2/c1-2-15-12(14)10-6-5-9(17-10)11(13)8-4-3-7-16-8/h3-7H,2H2,1H3
InChI Key
QEDVWYBJFWQUDL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8 C
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/890100-51-3
Synonym
Ethyl5-thenoyl-2-thiophenecarboxylate97%
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=890100-51-3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)