Merck
AABH97D3D1F7
AA BLOCKS, INC.
Pyridine, 4-methoxy-2,3-dimethyl-, 1-oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
153.18
MDL番号:
Iupac Name
4-methoxy-2,3-dimethylpyridine 1-oxide
Inchi Code
1S/C8H11NO2/c1-6-7(2)9(10)5-4-8(6)11-3/h4-5H,1-3H3
InChI Key
JSQFDZRGFDNEHX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8C
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/102625-96-7
Synonym
Pyridine, 4-methoxy-2,3-dimethyl-, 1-oxide
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=102625-96-7