Merck
AABH97D31CFC
AA BLOCKS, INC.
H-D-2-NAL-CYS-TYR-D-TRP-LYS-VAL-CYS-2-NAL-NH2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
1192.47
MDL番号:
Iupac Name
(4R,7S,10S,13R,16S,19R)-10-(4-aminobutyl)-N-[(1R)-2-amino-1-(2-naphthylmethyl)-2-oxoethyl]-19-{[(2R)-2-amino-3-(2-naphthyl)propanoyl]amino}-16-(4-hydroxybenzyl)-13-(1H-indol-3-ylmethyl)-7-isopropyl-6,9,12,15,18-pentaoxo-1,2-dithia-5,8,11,14,17-pentaazacycloicosane-4-carboxamide
Inchi Code
1S/C63H73N11O9S2/c1-36(2)55-63(83)73-54(61(81)69-50(56(66)76)31-39-19-23-41-12-4-6-14-43(41)28-39)35-85-84-34-53(72-57(77)47(65)29-38-18-22-40-11-3-5-13-42(40)27-38)62(82)70-51(30-37-20-24-45(75)25-21-37)59(79)71-52(32-44-33-67-48-16-8-7-15-46(44)48)60(80)68-49(58(78)74-55)17-9-10-26-64/h3-8,11-16,18-25,27-28,33,36,47,49-55,67,75H,9-10,17,26,29-32,34-35,64-65H2,1-2H3,(H2,66,76)(H,68,80)(H,69,81)(H,70,82)(H,71,79)(H,72,77)(H,73,83)(H,74,78)/t47-,49+,50-,51+,52-,53+,54+,55+/m1/s1
InChI Key
WASLGBPOQJKRMS-AAFDAGAGSA-N
保管温度
2~8C
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/111857-96-6
Synonym
(D-2-Nal 5,Cys611,Tyr7,D-Trp8,Val10, 2-Nal 12)-Somatostatin-14 (5-12) amide trifluoroacetate salt H-D-2-Nal-Cys-Tyr-D-Trp-Lys-Val-Cys-2-Nal-NH2 trifluoroacetate salt (Disulfide bond)
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=111857-96-6