Merck
AABH97D31C9D
AA BLOCKS, INC.
RFRP-3(human)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
969.15
MDL番号:
Iupac Name
(2S)-2-[({(2S)-1-[(2S)-2-({(2S)-4-amino-2-[({(2S)-1-[(2S)-2-amino-3-methylbutanoyl]-2-pyrrolidinyl}carbonyl)amino]-4-oxobutanoyl}amino)-4-methylpentanoyl]-2-pyrrolidinyl}carbonyl)amino]-N~1~-((1S)-1-(
Inchi Code
1S/C45H72N14O10/c1-24(2)21-31(57-40(65)30(23-35(47)61)56-42(67)33-15-10-20-59(33)44(69)36(48)25(3)4)43(68)58-19-9-14-32(58)41(66)54-28(16-17-34(46)60)39(64)53-27(13-8-18-52-45(50)51)38(63)55-29(37(49)62)22-26-11-6-5-7-12-26/h5-7,11-12,24-25,27-33,36H,8-10,13-23,48H2,1-4H3,(H2,46,60)(H2,47,61)(H2,49,62)(H,53,64)(H,54,66)(H,55,63)(H,56,67)(H,57,65)(H4,50,51,52)/t27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,36-/m0/s1
InChI Key
JFZCLMZUABKABL-GVCDGELBSA-N
保管温度
2~8 C
Purity
99%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/311309-27-0
Synonym
Neuropeptide VF (124-131) (human) trifluoroacetate salt H-Val-Pro-Asn-Leu-Pro-Gln-Arg-Phe-NH2 trifluoroacetate salt
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=311309-27-0