Merck
AABH97D28A26
AA BLOCKS, INC.
6-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]nicotinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
283.21
MDL番号:
Iupac Name
6-[3-(trifluoromethoxy)phenyl]nicotinic acid
Inchi Code
1S/C13H8F3NO3/c14-13(15,16)20-10-3-1-2-8(6-10)11-5-4-9(7-17-11)12(18)19/h1-7H,(H,18,19)
InChI Key
LPRMIDAWXMTKGE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/197847-91-9
Synonym
6-(3-(Trifluoromethoxy)phenyl)nicotinic acid
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=197847-91-9