Merck
AABH97D286EA
AA BLOCKS, INC.
Sodium quinazoline-5-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.15
MDL番号:
Iupac Name
quinazoline-5-carboxylic acid, sodium salt
Inchi Code
1S/C9H6N2O2.Na/c12-9(13)6-2-1-3-8-7(6)4-10-5-11-8;/h1-5H,(H,12,13);
InChI Key
ATYJHWCHGFJULH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/2173991-82-5
Synonym
sodiumquinazoline-5-carboxylate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=2173991-82-5