Merck
AABH97D25D86
AA BLOCKS, INC.
1,3-bis(1-benzyl-5-oxopyrrolidin-3-yl)urea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
406.48
MDL番号:
Iupac Name
N,N'-bis(1-benzyl-5-oxo-3-pyrrolidinyl)urea
Inchi Code
1S/C23H26N4O3/c28-21-11-19(15-26(21)13-17-7-3-1-4-8-17)24-23(30)25-20-12-22(29)27(16-20)14-18-9-5-2-6-10-18/h1-10,19-20H,11-16H2,(H2,24,25,30)
InChI Key
YMYPKUCKPCGFSS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1370593-69-3
Synonym
N,N'-bis(1-benzyl-5-oxopyrrolidin-3-yl)urea
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1370593-69-3