Merck
AABH97D20FCA
AA BLOCKS, INC.
Sodium 4-butylnaphthalene-1-sulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
286.33
MDL番号:
Iupac Name
sodium 4-butylnaphthalene-1-sulfonate
Inchi Code
1S/C14H16O3S.Na/c1-2-3-6-11-9-10-14(18(15,16)17)13-8-5-4-7-12(11)13;/h4-5,7-10H,2-3,6H2,1H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
InChI Key
LZXSWBQBGJUFRD-UHFFFAOYSA-M
保管温度
2~8C
Purity
60%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/25638-17-9
Synonym
Alkylnaphthalenesulfonic Acid Sodium Salt
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=25638-17-9