Merck
AABH97CEB4B1
AA BLOCKS, INC.
1-[4-(2-fluoroethoxy)phenyl]-N-methylmethanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.23
MDL番号:
Iupac Name
1-(4-(2-fluoroethoxy)phenyl)-N-methylmethanamine
Inchi Code
1S/C10H14FNO/c1-12-8-9-2-4-10(5-3-9)13-7-6-11/h2-5,12H,6-8H2,1H3
InChI Key
YCNSDSAAFAUOOB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1500333-71-0
Synonym
1-[4-(2-fluoroethoxy)phenyl]-N-methylmethanamine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1500333-71-0