Merck
AABH97CE8F37
AA BLOCKS, INC.
(4-Bromophenyl)(5-hydroxy-1-benzofuran-3-yl)methanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
317.14
MDL番号:
Iupac Name
(4-bromophenyl)(5-hydroxy-1-benzofuran-3-yl)methanone
Inchi Code
1S/C15H9BrO3/c16-10-3-1-9(2-4-10)15(18)13-8-19-14-6-5-11(17)7-12(13)14/h1-8,17H
InChI Key
ASNZTVAKQDBAGG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/723247-35-6
Synonym
3-(4-Bromobenzoyl)-1-benzofuran-5-ol
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=723247-35-6
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)