Merck
AABH97CE8F2A
AA BLOCKS, INC.
(3-Dimethylaminomethyl-2-methyl-indol-1-yl)-acetic acid acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
246.31
MDL番号:
Iupac Name
{3-[(dimethylamino)methyl]-2-methyl-1H-indol-1-yl}acetic acid
Inchi Code
1S/C14H18N2O2/c1-10-12(8-15(2)3)11-6-4-5-7-13(11)16(10)9-14(17)18/h4-7H,8-9H2,1-3H3,(H,17,18)
InChI Key
LBZYKTQWDSGTNB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8C
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/883549-73-3
Synonym
(3-Dimethylaminomethyl-2-methyl-indol-1-yl)-acetic acid acetate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=883549-73-3