Merck
AABH97CE8E19
AA BLOCKS, INC.
2-Cyclopentyl-1h-benzimidazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.26
MDL番号:
Iupac Name
2-cyclopentyl-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C12H14N2/c1-2-6-9(5-1)12-13-10-7-3-4-8-11(10)14-12/h3-4,7-9H,1-2,5-6H2,(H,13,14)
InChI Key
JIHVGOLTABHOBF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/91565-71-8
Synonym
2-Cyclopentyl-1h-benzimidazole
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=91565-71-8