Merck
AABH97CE8AE7
AA BLOCKS, INC.
3-chloro-N-(2,4-dichlorophenyl)propanamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
252.53
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-N-(2,4-dichlorophenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C9H8Cl3NO/c10-4-3-9(14)13-8-2-1-6(11)5-7(8)12/h1-2,5H,3-4H2,(H,13,14)
InChI Key
VFMXHMBRGBXZRJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/346724-13-8
Synonym
3-Chloro-n-(2,4-dichlorophenyl)propanamide
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=346724-13-8