Merck
AABH97CE8991
AA BLOCKS, INC.
3-(2,6-Dioxo-piperidin-1-yl)-propionic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.18
MDL番号:
Iupac Name
3-(2,6-dioxo-1-piperidinyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C8H11NO4/c10-6-2-1-3-7(11)9(6)5-4-8(12)13/h1-5H2,(H,12,13)
InChI Key
LRSYPIMZSNLPLN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/94497-33-3
Synonym
3-(2,6-Dioxopiperidin-1-yl)propanoicacid
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=94497-33-3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)