Merck
AABH97CE88AD
AA BLOCKS, INC.
methyl 3-(2-methylpiperidin-1-yl)propanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.27
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-(2-methyl-1-piperidinyl)propanoate
Inchi Code
1S/C10H19NO2/c1-9-5-3-4-7-11(9)8-6-10(12)13-2/h9H,3-8H2,1-2H3
InChI Key
PJCRNZVEJBXMEZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/767246-36-6
Synonym
methyl 3-(2-methylpiperidin-1-yl)propanoate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=767246-36-6
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)