Merck
AABH97CE87A5
AA BLOCKS, INC.
(3-nitrophenyl)(pyrrolidin-1-yl)acetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.25
MDL番号:
Iupac Name
(3-nitrophenyl)(1-pyrrolidinyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C12H13N3O2/c13-9-12(14-6-1-2-7-14)10-4-3-5-11(8-10)15(16)17/h3-5,8,12H,1-2,6-7H2
InChI Key
CTMPSAKTWCHPSJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/687614-64-8
Synonym
(3-Nitrophenyl)(pyrrolidin-1-yl)acetonitrile; .
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=687614-64-8