Merck
AABH97CE8630
AA BLOCKS, INC.
4-amino-N-cyclohexylpiperidine-1-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥121,900
1 G
¥132,300
ベンダーカタログ番号: AA00J31I-500MG
¥121,900
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥121,900
1 G
¥132,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.33
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: AA00J31I-500MG
¥121,900
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-amino-N-cyclohexyl-1-piperidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C12H23N3O/c13-10-6-8-15(9-7-10)12(16)14-11-4-2-1-3-5-11/h10-11H,1-9,13H2,(H,14,16)
InChI Key
WFZQUKAHIZQDSF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/926264-79-1
Synonym
4-amino-N-cyclohexylpiperidine-1-carboxamide
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=926264-79-1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)