Merck
AABH97CE7D88
AA BLOCKS, INC.
Ethyl 2-Acetyl-4-phenylbutanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.3
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 3-oxo-2-(2-phenylethyl)butanoate
Inchi Code
1S/C14H18O3/c1-3-17-14(16)13(11(2)15)10-9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,3,9-10H2,1-2H3
InChI Key
GPRDAMCHHGGJNX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/5337-63-3
Synonym
ethyl 3-oxo-2-(2-phenylethyl)butanoate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=5337-63-3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)