Merck
AABH97CE7C22
AA BLOCKS, INC.
5-[(4-ethylphenoxy)methyl]furan-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
246.26
MDL番号:
Iupac Name
5-[(4-ethylphenoxy)methyl]-2-furoic acid
Inchi Code
1S/C14H14O4/c1-2-10-3-5-11(6-4-10)17-9-12-7-8-13(18-12)14(15)16/h3-8H,2,9H2,1H3,(H,15,16)
InChI Key
AODZZHSIEMSDEZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/364595-54-0
Synonym
5-[(4-ethylphenoxy)methyl]-2-furoic acid
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=364595-54-0
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)