Merck
AABH97CE7B62
AA BLOCKS, INC.
N-(4-Methylbenzyl)propane-1,3-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.28
MDL番号:
Iupac Name
N~1~-(4-methylbenzyl)-1,3-propanediamine
Inchi Code
1S/C11H18N2/c1-10-3-5-11(6-4-10)9-13-8-2-7-12/h3-6,13H,2,7-9,12H2,1H3
InChI Key
WUSFNOHQQLRSCV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/106353-10-0
Synonym
N1-(4-Methylbenzyl)propane-1,3-diamine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=106353-10-0