Merck
AABH97CE799A
AA BLOCKS, INC.
4-tert-butylcyclohexanecarbohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.31
MDL番号:
Iupac Name
4-tert-butylcyclohexanecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C11H22N2O/c1-11(2,3)9-6-4-8(5-7-9)10(14)13-12/h8-9H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI Key
KIKKVHHEACDWSX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/438531-50-1
Synonym
Cyclohexanecarboxylic acid, 4-(1,1-dimethylethyl)-, hydrazide (9CI)
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=438531-50-1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)