Merck
AABH97CE780D
AA BLOCKS, INC.
Methyl 3-(Azepan-1-yl)propanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.27
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-(1-azepanyl)propanoate
Inchi Code
1S/C10H19NO2/c1-13-10(12)6-9-11-7-4-2-3-5-8-11/h2-9H2,1H3
InChI Key
MJCZIVXSJDVDFS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/16490-89-4
Synonym
1H-Azepine-1-propanoicacid, hexahydro-, methyl ester
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=16490-89-4