Merck
AABH97CE4D83
AA BLOCKS, INC.
4-amino-N-(2,5-dimethoxyphenyl)benzene-1-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
308.36
MDL番号:
Iupac Name
4-amino-N-(2,5-dimethoxyphenyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C14H16N2O4S/c1-19-11-5-8-14(20-2)13(9-11)16-21(17,18)12-6-3-10(15)4-7-12/h3-9,16H,15H2,1-2H3
InChI Key
WNZPCDJZVOAORM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/211742-83-5
Synonym
4-Amino-N-(2,5-dimethoxyphenyl)benzenesulfonamide; .
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=211742-83-5