Merck
AABH97CE4D42
AA BLOCKS, INC.
2-(3-bromo-5-methoxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
236.02
MDL番号:
Iupac Name
2-(3-bromo-5-methoxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C5H6BrN3O3/c1-12-5-7-4(6)8-9(5)2-3(10)11/h2H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
SDFSPGQYQCXCMV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1674390-09-0
Synonym
(3-Bromo-5-methoxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl)aceticacid
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1674390-09-0
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)