Merck
AABH97CE4C22
AA BLOCKS, INC.
{4-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]phenyl}thiourea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.3
MDL番号:
Iupac Name
N-[4-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]thiourea
Inchi Code
1S/C10H11N5S/c11-10(16)14-9-3-1-8(2-4-9)5-15-7-12-6-13-15/h1-4,6-7H,5H2,(H3,11,14,16)
InChI Key
XHBQKDIYZPCXEA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1189749-60-7
Synonym
[4-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]thiourea
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1189749-60-7
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)