Merck
AABH97CE4B2F
AA BLOCKS, INC.
5-bromo-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]benzoyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
394.48
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-2-[(2,4-dichlorobenzyl)oxy]benzoyl chloride
Inchi Code
1S/C14H8BrCl3O2/c15-9-2-4-13(11(5-9)14(18)19)20-7-8-1-3-10(16)6-12(8)17/h1-6H,7H2
InChI Key
LZFBYQHZGSGRRP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1160260-32-1
Synonym
5-bromo-2-[(2,4-dichlorobenzyl)oxy]benzoyl chloride
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1160260-32-1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)