Merck
AABH97CE4796
AA BLOCKS, INC.
1-(4-butoxyphenyl)propan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.28
MDL番号:
Iupac Name
1-(4-butoxyphenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C13H18O2/c1-3-5-10-15-12-8-6-11(7-9-12)13(14)4-2/h6-9H,3-5,10H2,1-2H3
InChI Key
DGRPJRSRLYATME-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/5736-90-3
Synonym
1-(4-Butoxyphenyl)propan-1-one
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=5736-90-3