Merck
AABH97CE475C
AA BLOCKS, INC.
6-ethyl-2-methylquinoline-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.25
MDL番号:
Iupac Name
6-ethyl-2-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H13NO2/c1-3-9-4-5-12-10(7-9)11(13(15)16)6-8(2)14-12/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,15,16)
InChI Key
KWMQXUJWBOCQSS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/590376-60-6
Synonym
6-ethyl-2-methylquinoline-4-carboxylic acid
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=590376-60-6