Merck
AABH97CE4234
AA BLOCKS, INC.
2-(4-methoxyphenoxy)propanoyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.65
MDL番号:
Iupac Name
2-(4-methoxyphenoxy)propanoyl chloride
Inchi Code
1S/C10H11ClO3/c1-7(10(11)12)14-9-5-3-8(13-2)4-6-9/h3-7H,1-2H3
InChI Key
IOMGKYYTJICTNN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/111479-09-5
Synonym
2-(4-methoxyphenoxy)propanoyl chloride
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=111479-09-5
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)