Merck
AABH97CDBA9A
AA BLOCKS, INC.
methyl 2-acetyl-3-methylbutanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
158.2
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-acetyl-3-methylbutanoate
Inchi Code
1S/C8H14O3/c1-5(2)7(6(3)9)8(10)11-4/h5,7H,1-4H3
InChI Key
DWMUXGFADNZQQV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8 C
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/51756-10-6
Synonym
methyl 2-acetyl-3-methylbutanoate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=51756-10-6