Merck
AABH97CDAF93
AA BLOCKS, INC.
(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
125.17
MDL番号:
Iupac Name
(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C6H11N3/c1-4-6(3-7)5(2)9-8-4/h3,7H2,1-2H3,(H,8,9)
InChI Key
YJVZLKBKPGYLJW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/518064-16-9
Synonym
1-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=518064-16-9