Merck
AABH97CD79B0
AA BLOCKS, INC.
3,5-Difluoro-4-iodonitrobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
284.99
MDL番号:
Iupac Name
1,3-difluoro-2-iodo-5-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C6H2F2INO2/c7-4-1-3(10(11)12)2-5(8)6(4)9/h1-2H
InChI Key
HNFGWHASOYPJPT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8 C
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/886762-63-6
Synonym
1,3-Difluoro-2-iodo-5-nitrobenzene
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=886762-63-6
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)